Drukuj
1,12-Dodekanodiol do syntezy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.03501.0100 8.03501.1000
8.03501.0100EA 347 PLN
8.03501.0100 8.03501.1000
1,12-Dodekanodiol do syntezy, Sigma-Aldrich®
1,12-Dodekanodiol
Formuła: C₁₂H₂₆O₂
Temp. Wrzenia: 313 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 78…79 °C
Gęstość: 1,08 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00004755
Numer CAS: 5675-51-4
Numer WE (dawny EINECS): 227-133-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility  - 1 g/l (20 °C)
Melting Point 79 °C
Molar Mass 202.33 g/mol
Boiling Point 324 °C (1013 hPa)
Flash Point 176 °C
Ignition Point 300 °C
Synonyms 1,12-Dihydroxydodecane, Dodecamethylene glycol
Hill Formula C12H26O2
Chemical Formula HO(CH2)12OH