Drukuj
1,12-Dodekanodiol 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
117610250 117611000 117610010
ACRO117610250EA 143 PLN
ACRO117610250 ACRO117611000 ACRO117610010
1,12-Dodekanodiol 98%
1,12-Dodekanodiol
Formuła: C₁₂H₂₆O₂
Temp. Wrzenia: 324 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 79…81 °C
Gęstość: 1,08 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 176 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004755
Numer CAS: 5675-51-4
Numer WE (dawny EINECS): 227-133-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 79 to 81 °C
GC ≥97.5 %
Residue after reduction ≤0.02 %