Drukuj
2-merkaptoetanol ≥99%, Proteomics Grade
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
M131-100MLEA 224 PLN
M131-100ML M131-250ML
2-merkaptoetanol ≥99%, Proteomics Grade
2-merkaptoetanol
Formuła: HSCH₂CH₂OH
Temp. Wrzenia: 157 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –100 °C
Gęstość: 1,12 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 68 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004890
Numer CAS: 60-24-2
Numer WE (dawny EINECS): 200-464-6
Jednostka: 2966
ADR: 6.1,II
Klasyfikacja Merck : 13,05894
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cc427209b84d0343a5ae47c435ddfc53df4013d2&vid=7d70fd087d948d54e7a946d3b2310e2d820d2396&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
DNase none detected
Protease none detected
Purity ≥99%
RNase none detected
Water ≤0.5%