Drukuj
2-merkaptoetanol 99%, pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-Hydroxyethyl mercaptan, β-Mercaptoethanol
125470010 125470100 125472500 125470025
ACRO125470010EA 720 PLN
ACRO125470010 ACRO125470100 ACRO125472500 ACRO125470025
2-merkaptoetanol 99%, pure
2-merkaptoetanol
Formuła: HSCH₂CH₂OH
Temp. Wrzenia: 157…158 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –100 °C
Gęstość: 1,11 g/cm³
Temp. Zapłonu: 73 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004890
Numer CAS: 60-24-2
Numer WE (dawny EINECS): 200-464-6
Jednostka: 2966
ADR: 6.1,II
Klasyfikacja Merck : 13,05894
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cc427209b84d0343a5ae47c435ddfc53df4013d2&vid=7d70fd087d948d54e7a946d3b2310e2d820d2396&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4990 to 1.5020 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 %
GC ≥98.5 %