Drukuj
Triizopropanolan glinu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Triizopropoksylan glinu
M-Clarity™ quality level = MQ200
229407-10G 229407-250G 229407-50G
SIAL229407-10GEA 269 PLN
SIAL229407-10G SIAL229407-250G SIAL229407-50G
Triizopropanolan glinu, Sigma-Aldrich®
Triizopropanolan glinu
Formuła: C₉H₂₁AlO₃
MW: 204.25 g/mol
Temp. Wrzenia: 135
Temp. topnienia: 119
Gęstość: 0.9771 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00008870
Numer CAS: 555-31-7
Numer WE (dawny EINECS): 209-090-8
Jednostka: 3181
ADR: 4.1 II
Klasyfikacja Merck : 13,00346