Triizopropanolan glinu ≥99.99% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Triizopropoksylan glinu
22982.14
22982.22
22982.14EA
1030
PLN
22982.14
22982.22
Triizopropanolan glinu ≥99.99% (metals basis)
Triizopropanolan glinu
Purity: 99.99+%
CAS No.: 555-31-7
Molecular Formula: Al[OCH(CH3)2]3
Formula Weight: 204.25
Physical Form: Powder
Density: 1.035
Refractive Index: 1.0346
Sensitivity: Moisture Sensitive
Melting Point: 131-135°
Boiling Point: 135°/10mm
Merck Reference: 14,347
UN No.: 3181
MDL No.: MFCD00008870
Formuła:
C₉H₂₁AlO₃ MW: 204.25 g/mol Temp. Wrzenia: 135 °C (10 mmHg) Temp. topnienia: 131…135 °C Gęstość: 1.035 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008870 Numer CAS: 555-31-7 Numer WE (dawny EINECS): 209-090-8 Jednostka: 3181 ADR: 4.1 II Klasyfikacja Merck : 14,347 |