Drukuj
Triizopropanolan glinu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Triizopropoksylan glinu
14007.A1 14007.A7
14007.A1EA 481 PLN
14007.A1 14007.A7
Triizopropanolan glinu ≥98%
Triizopropanolan glinu
Purity: 98+% CAS No.: 555-31-7 Molecular Formula: Al[OCH(CH3)2]3 Formula Weight: 204.25 Physical Form: Granular Density: 1.035 Refractive Index: 1.0346 Sensitivity: Moisture Sensitive Melting Point: 131-135° Boiling Point: 135°/10mm Solubility: Soluble in alcohol, benzene, and toluene. Decomposes in water Merck Reference: 14,347 UN No.: 3181 MDL No.: MFCD00008870
Reagent for the reduction of carbonyl compounds. Used in alcoholysis and ester exchange reactions. Also used in synthesis of higher alkoxides, chelates, and acrylates
Formuła: C₉H₂₁AlO₃
MW: 204.25 g/mol
Temp. Wrzenia: 135 °C (10 mmHg)
Temp. topnienia: 131…135 °C
Gęstość: 1.035
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008870
Numer CAS: 555-31-7
Numer WE (dawny EINECS): 209-090-8
Jednostka: 3181
ADR: 4.1 II
Klasyfikacja Merck : 13,00346