Drukuj
Metanolan sodu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
164992-100G 164992-500G 164992-5G
SIAL164992-100GEA 259 PLN
SIAL164992-100G SIAL164992-500G SIAL164992-5G
Metanolan sodu, Sigma-Aldrich®
Metanolan sodu
Formuła: CH₃NaO
Temp. topnienia: 127 °C
Gęstość: 1,3 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00012179
Numer CAS: 124-41-4
Numer WE (dawny EINECS): 204-699-5
Jednostka: 1431
ADR: 4.2,II