Metanolan sodu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
L05673.22
L05673.36
L05673.0P
L05673.22EA
189
PLN
L05673.22
L05673.36
L05673.0P
Metanolan sodu ≥98%
Metanolan sodu
Purity: 98%
CAS No.: 124-41-4
Molecular Formula: CH3NaO
Formula Weight: 54.02
Melting Point:
Formuła:
CH₃NaO Temp. topnienia: >300 °C Gęstość: 1,3 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00012179 Numer CAS: 124-41-4 Numer WE (dawny EINECS): 204-699-5 Jednostka: 1431 ADR: 4.2,II Klasyfikacja Merck : 14,8643 |