Drukuj
Metanolan sodu, anhydrous, powder, pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Metoksylan sodu
173120050 173125000 173120025 173121000
ACRO173120050EA 142 PLN
ACRO173120050 ACRO173125000 ACRO173120025 ACRO173121000
Metanolan sodu, anhydrous, powder, pure
Metanolan sodu
Formuła: CH₃NaO
MW: 54.02 g/mol
Temp. topnienia: 126 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012179
Numer CAS: 124-41-4
Numer WE (dawny EINECS): 204-699-5
Jednostka: 1431
ADR: 4.2 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow Powder
Alkalinity ≥99 % (Total)
Titration ≥97 %
NaOH + Na2CO3 (as NaOH) ≤2 %
Sodium (Na) 4.5 to 5.5 %