Drukuj
Metoksylan potasu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
292788-250G 292788-5G
SIAL292788-250GEA 650 PLN
SIAL292788-250G SIAL292788-5G
Metoksylan potasu, Sigma-Aldrich®
Metoksylan potasu
Formuła: CH₃KO
Gęstość: 0,85 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00012416
Numer CAS: 865-33-8
Numer WE (dawny EINECS): 212-736-1
Jednostka: 3206
ADR: 4.2,II