Drukuj
tert-butylan potasowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ100
659878-25G 659878-5G
SIAL659878-25GEA 1130 PLN
SIAL659878-25G SIAL659878-5G
tert-butylan potasowy, Sigma-Aldrich®
tert-butylan potasowy
Formuła: C₄H₉KO
Temp. topnienia: 256…258 °C
Numer MDL: MFCD00012162
Numer CAS: 865-47-4
Numer WE (dawny EINECS): 212-740-3
Jednostka: 3206
ADR: 4.2,II