Drukuj
tert-butylan potasowy zS, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Potassium tert-butylate, Potassium tert-butanolate
MQ200
8.04918.0100 8.04918.0250 8.04918.2500
8.04918.0100EA 365 PLN
8.04918.0100 8.04918.0250 8.04918.2500
tert-butylan potasowy zS, Sigma-Aldrich®
tert-butylan potasowy
Formuła: C₄H₉KO
MW: 112.21 g/mol
Temp. topnienia: 256…258 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012162
Numer CAS: 865-47-4
Numer WE (dawny EINECS): 212-740-3
Jednostka: 2921
ADR: 8 (4.1) I
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) Hydrolysis,(rigorous decomposition)
Melting Point 256 - 258 °C
Molar Mass 112.21 g/mol
Bulk Density 500 kg/m3
Boiling Point 220 °C (1 hPa) (sublimed)
Vapor Pressure 0.07 hPa (180 °C)
Density 0.978 g/cm3 (20 °C)
pH 13 (5 g/l, H2O, 20 °C) Hydrolysis
Ignition Point 360 °C