tert-butylan potasowy ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A13947.30
A13947.0B
A13947.14
A13947.22
A13947.36
AB119358.0100
AB119358.1000
A13947.30EA
636
PLN
A13947.30
A13947.0B
A13947.14
A13947.22
A13947.36
ABCRAB119358.0100
ABCRAB119358.1000
tert-butylan potasowy ≥97%
tert-butylan potasowy
Purity: 97%
CAS No.: 865-47-4
Molecular Formula: C4H9KO
Formula Weight: 112.22
Melting Point: ca 255° dec.
Beilstein Reference: 3556712
UN No.: 3206
MDL No.: MFCD00012162
Formuła:
C₄H₉KO Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00012162 Numer CAS: 865-47-4 Numer WE (dawny EINECS): 212-740-3 Jednostka: 3206 ADR: 4.2,II |