Drukuj
tert-butylan potasowy 98+%, pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Potassium tert-butylate, Potassium tert-butanolate
168880050 168881000 168885000 168880250 168880025
168880050.EA 194 PLN
168880050. 168881000. 168885000. 168880250. 168880025.
tert-butylan potasowy 98+%, pure
tert-butylan potasowy
Formuła: C₄H₉KO
MW: 112.21 g/mol
Temp. topnienia: 240…258 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012162
Numer CAS: 865-47-4
Numer WE (dawny EINECS): 212-740-3
Jednostka: 3206
ADR: 4.2 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Powder
Titration with HCl ≥98.0 %
KOH + K2CO3 (as KOH) ≤0.50 %