Metanol ≥99.6%, Laboratory Reagent
Dostawca: Honeywell Chemicals
|
Niebezpieczeństwo
|
179957-2.5L
179957-4X2.5L
179957-4X4L
179957-4L
179957-2.5LEA
312
PLN
179957-2.5L
179957-4X2.5L
179957-4X4L
HONC179957-4L
Metanol ≥99.6%, Laboratory Reagent
Metanol
- ≥95% for general laboratory use.
Beilstein Number: 1098229
Formuła:
CH₃OH Temp. Wrzenia: 64…65 °C (1,013 hPa) Temp. topnienia: –98 °C Gęstość: 0,79 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: 11 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004595 Numer CAS: 67-56-1 Numer WE (dawny EINECS): 200-659-6 Jednostka: 1230 ADR: 3,II REACH: 01-2119433307-44 Klasyfikacja Merck : 13,05984 |
|
Wyniki testów specyfikacyjnych
Explosion Limit | 36 % |
Identity (IR) | complying |
Assay (GC) | Min. 99.6 % |
Non-volatile matter | Max. 0.01 % |
Water (Karl Fischer) | Max. 0.1 % |
Free acid (as HCOOH) | Max. 0.03 % |
Free alkali (as NH₃) | Max. 0.01 % |
Vapor Pressure | 410 mmHg ( 50 °C) |
Autoignition Temperature | 725 °F |
Vapor Density | 1.11 (vs air) |