Drukuj
Metanol 99,9, PESTINORM® GC_purge_trap
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: Alkohol metylowy
Filter 0,2 um_Nitrogen_filled
83967.320EA 1090 PLN
83967.320 83967.290
Metanol 99,9, PESTINORM® GC_purge_trap
Metanol
Formuła: CH₃OH
MW: 32.04 g/mol
Temp. Wrzenia: 64.6 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –98 °C
Gęstość: 0.7918 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 11 °C (zamknięty kubek)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004595
Numer CAS: 67-56-1
Numer WE (dawny EINECS): 200-659-6
Jednostka: 1230
ADR: 3 (6.1) II
REACH: 01-2119433307-44
Klasyfikacja Merck : 13,05984
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ea983428c5015ad8417c1e1c260cce3a4d1de3c&vid=9bc2f21fdce2dcabce477372374ff56b8fb3a0f1&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (on anhydrous substance) Min. 99.9 %
Acidity Max. 0.0005 meq/g
Water Max. 0.1 %
Evaporation residue (100°C) Max. 0.0005 %
2-Butanone (GC/MS) Max. 0.5 ppm
Volatile impurities (GC/MS) Passes test