Drukuj
Etanol absolute do histologii, J.T.Baker®
Dostawca: Avantor
Niebezpieczeństwo
3406.5000EA 0 PLN
3406.5000 3406.9010
Etanol absolute do histologii, J.T.Baker®
Etanol
Formuła: C₂H₅OH
Temp. Wrzenia: 78,3 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –117 °C
Gęstość: 0,7895 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 12 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003568
Numer CAS: 64-17-5
Numer WE (dawny EINECS): 200-578-6
Jednostka: 1170
ADR: 3,II
REACH: 01-2119457610-43
Klasyfikacja Merck : 12,03806
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay min. 99.8 %
Calcium (Ca) max. 5 ppm
Iron (Fe) max. 1 ppm
Residue after Evaporation max. 0.0015 %
Substances Darkened by H2SO4 passes test
Titrable Acid (meq/g) max. 0.001
Water (H2O) max. 0.2 %