Drukuj
Etanol 96% volume Ph. Eur.
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: Ethyl alcohol
20905.296EA 304 PLN
20905.296 20905.365 20905.467 20905.320
Etanol 96% volume Ph. Eur.
Etanol
Uwaga: WARNING : This alcohol is regulated. Please contact VWR.
Formuła: C₂H₅OH
MW: 46.07 g/mol
Temp. Wrzenia: 78.3 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –117 °C
Gęstość: 0.7895 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 12 °C (zamknięty kubek)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003568
Numer CAS: 64-17-5
Numer WE (dawny EINECS): 200-578-6
Jednostka: 1170
ADR: 3 II
REACH: 01-2119457610-43
Klasyfikacja Merck : 12,03806
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (V/V) 95.1 - 96.9 %
Appearance Conforms (see CoA/CoS)
Identification (IR) Passes test
Appearance test Passes test
Acidity or alkalinity Passes test
Relative density 0.805 - 0.812
Absorbance (240 nm) Max. 0.4
Absorbance (250-260 nm) Max. 0.30
Absorbance (270-340 nm) Max. 0.10
The absorption curve is smooth Passes test
Methanol (V/V) Max. 200 ppm
Acetaldehyde + acetal (as C2H4O) (V/V) Max. 10 ppm
Benzene (V/V) Max. 2 ppm
Impurities (as 4-methylpentan-2-ol)(V/V) Max. 300 ppm
Disregard limit Max. 9 ppm
Residue on evaporation (W/V) Max. 25 ppm
Residual solvents Passes test
Bacterial endotoxins max 2.5 IU/ml