Drukuj
Etanol 96% ≥96% (v/v), TechniSolv®, pure
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
83804.410EA 1530 PLN
83804.410 83804.360 83804.440 83804.550
Etanol 96% ≥96% (v/v), TechniSolv®, pure
Etanol
Uwaga: WARNING : this alcohol is regulated. Please contact VWR.
Formuła: C₂H₅OH
Temp. Wrzenia: 78,3 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –117 °C
Gęstość: 0,7895 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003568
Numer CAS: 64-17-5
Numer WE (dawny EINECS): 200-578-6
Jednostka: 1170
ADR: 3,II
REACH: 01-2119457610-43
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 95 %
Assay (V/V) Min. 95 %
Density (20/20) 0.805 - 0.811