Drukuj
Etanol, HiPerSolv CHROMANORM® HPLC
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: Ethyl alcohol
Filter 0,2 um_Nitrogen_filled
20825.290EA 300 PLN
20825.290 20825.324
Etanol, HiPerSolv CHROMANORM® HPLC
Etanol
Uwaga: WARNING : this alcohol is regulated. Call us.
Formuła: C₂H₅OH
MW: 46.07 g/mol
Temp. Wrzenia: 78.3 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –117 °C
Gęstość: 0.7895 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 12 °C (zamknięty kubek)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003568
Numer CAS: 64-17-5
Numer WE (dawny EINECS): 200-578-6
Jednostka: 1170
ADR: 3 II
REACH: 01-2119457610-43
Klasyfikacja Merck : 12,03806
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (on anhydrous substance) Min. 99.8 %
Assay (V/V) 96,2-96,5%
Acidity Max. 0.0002 meq/g
Evaporation residue Max. 5 ppm
Absorbance (210 nm) Max. 0.5
Absorbance (254 nm) Max. 0.02
Absorbance (280 nm) Max. 0.01
Transmittance (210 nm) Min. 30 %
Transmittance (254 nm) Min. 96 %
Transmittance (280 nm) Min. 98 %