Drukuj
Etanol ≥96% (v/v), BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Dostawca: Avantor
Niebezpieczeństwo
8007.1000EA 0 PLN
8007.1000 8007.5000 8007.2500 8007.2500PE
Etanol ≥96% (v/v), BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Etanol
Formuła: C₂H₅OH
Temp. topnienia: –114 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003568
Numer CAS: 64-17-5
Numer WE (dawny EINECS): 200-578-6
Jednostka: 1170
ADR: 3,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Exceeds ACS Specifications
Assay 95.1 - 96.9 % (v/v)
Acetone, isopropylalcohol passes test
Color (APHA) max. 10
Methanol (CH3OH) max. 0.1 %
Residue after Evaporation max. 0.001 %
Solubility in Water passes test
Substances Darkened by H2SO4 passes test
Substances Reducing KMnO4 passes test
Titrable Acid (meq/g) max. 0.0005
Titrable Base (meq/g) max. 0.0002
Trace Impurities (in ppm)
Aluminium (Al) max. 0.5
Boron (B) max. 0.02
Barium (Ba) max. 0.1
Calcium (Ca) max. 0.5
Cadmium (Cd) max. 0.05
Cobalt (Co) max. 0.02
Chromium (Cr) max. 0.02
Copper (Cu) max. 0.02
Iron (Fe) max. 0.1
Magnesium (Mg) max. 0.1
Manganese (Mn) max. 0.02
Nickel (Ni) max. 0.02
Lead (Pb) max. 0.1
Tin (Sn) max. 0.1
Zinc (Zn) max. 0.1