Drukuj
3-Pentanol ≥98%, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
P8025-100ML-A P8025-25ML-A P8025-500ML-A
SIALP8025-100ML-AEA 348 PLN
SIALP8025-100ML-A SIALP8025-25ML-A SIALP8025-500ML-A
3-Pentanol ≥98%, Sigma-Aldrich®
3-Pentanol
Formuła: C₅H₁₂O
MW: 88.15 g/mol
Temp. Wrzenia: 116
Temp. topnienia: –8 °C
Gęstość: 0.82 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 33
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004574
Numer CAS: 584-02-1
Numer WE (dawny EINECS): 209-526-7
Jednostka: 1105
ADR: 3 III
Klasyfikacja Merck : 13,07197
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2ec7192926b50615dfac930445c63174c6221a44&vid=a2f1fa3f1ffa1ecbfb6a5dd1d0f29da27d1d8737&prid=web&clid=SAPDAM