Drukuj
1-Tridekanol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ200
T57630-10G T57630-50G
SIALT57630-10GEA 513 PLN
SIALT57630-10G SIALT57630-50G
1-Tridekanol, Sigma-Aldrich®
1-Tridekanol
Formuła: H₃C(CH₂)₁₁CH₂OH
Temp. Wrzenia: 250 °C (1013 hPa)
Gęstość: 0,8215 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004756
Numer CAS: 112-70-9
Numer WE (dawny EINECS): 203-998-8