Drukuj
pentan-1-ol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1-Pentyl alcohol, 1-Hydroxy pentane, n-Amyl alcohol, Amyl alcohol, Butyl carbinol
M-Clarity™ quality level = MQ300
W205605-1KG W205605-20KG W205605-4KG W205605-8KG W205605-SAMPLE
SIALW205605-1KGEA 265 PLN
SIALW205605-1KG SIALW205605-20KG SIALW205605-4KG SIALW205605-8KG SIALW205605-SAMPLE
pentan-1-ol, Sigma-Aldrich®
pentan-1-ol
Formuła: H₃C(CH₂)₃CH₂OH
MW: 88.15 g/mol
Temp. Wrzenia: 137.9
Temp. topnienia: –79 °C
Gęstość: 0.81 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 48
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002977
Numer CAS: 71-41-0
Numer WE (dawny EINECS): 200-752-1
Jednostka: 1105
ADR: 3 III
Klasyfikacja Merck : 13,07195
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=92dac1192eb8e068fc1804fdcf488129a2385918&vid=d4c7f2c5672a97c6dfaddc50807d768068096252&prid=web&clid=SAPDAM