Drukuj
oktan-1-ol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: n-Octanol
M-Clarity™ quality level = MQ300
W280003-1KG-K W280003-20KG-K W280003-4KG-K
SIALW280003-1KG-KEA 310 PLN
SIALW280003-1KG-K SIALW280003-20KG-K SIALW280003-4KG-K
oktan-1-ol, Sigma-Aldrich®
oktan-1-ol
Formuła: H₃C(CH₂)₆CH₂OH
Temp. Wrzenia: 195 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –16 °C
Gęstość: 0,8246 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 81 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002988
Numer CAS: 111-87-5
Numer WE (dawny EINECS): 203-917-6
Klasyfikacja Merck : 13,06784
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7db4a6be3aedee4af43781ec6deb31631bc376c1&vid=80cb13f618a2d3181daf8310324993f1f7c69fb2&prid=web&clid=SAPDAM