Drukuj
1-Nonanol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ300
W278904-1KG-K W278904-8KG-K
SIALW278904-1KG-KEA 469 PLN
SIALW278904-1KG-K SIALW278904-8KG-K
1-Nonanol, Sigma-Aldrich®
1-Nonanol
Formuła: H₃C(CH₂)₇CH₂OH
Temp. Wrzenia: 215 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –7 °C
Gęstość: 0,8419 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 76 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002990
Numer CAS: 143-08-8
Numer WE (dawny EINECS): 205-583-7
Jednostka: 3082
ADR: 9,III
Klasyfikacja Merck : 12,06774