Drukuj
1-Heksanol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ300
W256706-20KG-K W256706-5KG-K
SIALW256706-20KG-KEA 1670 PLN
SIALW256706-20KG-K SIALW256706-5KG-K
1-Heksanol, Sigma-Aldrich®
1-Heksanol
Formuła: H₃C(CH₂)₄CH₂OH
Temp. Wrzenia: 156 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –45 °C
Gęstość: 0,8322 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 60 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002982
Numer CAS: 111-27-3
Numer WE (dawny EINECS): 203-852-3
Jednostka: 2282
ADR: 3,III
Klasyfikacja Merck : 13,04715
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5a0793e56caf8b4e459c31d9f36b2eec3d50a4e4&vid=5117270d1d57dd4b9cca9ee3d787375106cc1216&prid=web&clid=SAPDAM