Drukuj
1-Heksanol 98%, Reagent Grade
Dostawca: Honeywell Chemicals
Uwaga
Synonim: Alkohol heksylowy
H13303-1L H13303-2.5L
H13303-1LEA 259 PLN
H13303-1L H13303-2.5L
1-Heksanol 98%, Reagent Grade
1-Heksanol
  • ≥95% for general laboratory use.
Formuła: H₃C(CH₂)₄CH₂OH
MW: 102.18 g/mol
Temp. Wrzenia: 11.8 %(V)
Temp. topnienia: –52 °C
Gęstość: 0.8 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 59 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002982
Numer CAS: 111-27-3
Numer WE (dawny EINECS): 203-852-3
Jednostka: 2282
ADR: 3 III
Klasyfikacja Merck : 13,04715
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5a0793e56caf8b4e459c31d9f36b2eec3d50a4e4&vid=5117270d1d57dd4b9cca9ee3d787375106cc1216&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Identity (IR) complying
Assay (GC) Min. 97.5 %
APHA Max. 20
Vapor Density 4.5 (vs air)