1-Heksanol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
|
Uwaga
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
471402-100ML
471402-1L
471402-2L
SIAL471402-100MLEA
266
PLN
SIAL471402-100ML
SIAL471402-1L
SIAL471402-2L
1-Heksanol, Sigma-Aldrich®
1-Heksanol
Formuła:
H₃C(CH₂)₄CH₂OH Temp. Wrzenia: 156 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: –45 °C Gęstość: 0,8322 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: 60 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002982 Numer CAS: 111-27-3 Numer WE (dawny EINECS): 203-852-3 Jednostka: 2282 ADR: 3,III Klasyfikacja Merck : 13,04715 |