Drukuj
1-Heptanol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ300
W254800-1KG-K W254800-20KG-K W254800-4KG-K
SIALW254800-1KG-KEA 323 PLN
SIALW254800-1KG-K SIALW254800-20KG-K SIALW254800-4KG-K
1-Heptanol, Sigma-Aldrich®
1-Heptanol
Formuła: H₃C(CH₂)₅CH₂OH
Temp. Wrzenia: 176 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –35 °C
Gęstość: 0,82 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 70 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002986
Numer CAS: 111-70-6
Numer WE (dawny EINECS): 203-897-9
Klasyfikacja Merck : 13,04681