Drukuj
1-Heptanol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ200
H2805-1L H2805-2.5L H2805-250ML
SIALH2805-1LEA 421 PLN
SIALH2805-1L SIALH2805-2.5L SIALH2805-250ML
1-Heptanol, Sigma-Aldrich®
1-Heptanol
Formuła: H₃C(CH₂)₅CH₂OH
Temp. Wrzenia: 176 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –35 °C
Gęstość: 0,82 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 70 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002986
Numer CAS: 111-70-6
Numer WE (dawny EINECS): 203-897-9
Klasyfikacja Merck : 13,04681