1-Heptadekanol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
241695-5G
241695-25G
SIAL241695-5GEA
322
PLN
SIAL241695-5G
SIAL241695-25G
1-Heptadekanol, Sigma-Aldrich®
1-Heptadekanol
Formuła:
H₃C(CH₂)₁₅CH₂OH Temp. Wrzenia: 308,5 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 53…57 °C Gęstość: 0,967 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002822 Numer CAS: 1454-85-9 Numer WE (dawny EINECS): 215-932-5 |