Drukuj
dekan-1-ol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ100
150584-3KG 150584-500G
SIAL150584-3KGEA 795 PLN
SIAL150584-3KG SIAL150584-500G
dekan-1-ol, Sigma-Aldrich®
dekan-1-ol
Formuła: H₃C(CH₂)₈CH₂OH
Temp. Wrzenia: 230 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 7 °C
Gęstość: 0,82634 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 82 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004747
Numer CAS: 112-30-1
Numer WE (dawny EINECS): 203-956-9
Jednostka: 3082
ADR: 9,III
Klasyfikacja Merck : 13,02875