Bezwodnik propionowy do syntezy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
|
Niebezpieczeństwo
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00608.0100
8.00608.0500
8.00608.1000
8.00608.9025
8.00608.9010
8.00608.0100EA
157
PLN
8.00608.0100
8.00608.0500
8.00608.1000
8.00608.9025
8.00608.9010
Bezwodnik propionowy do syntezy, Sigma-Aldrich®
Bezwodnik propionowy
Formuła:
C₆H₁₀O₃ Temp. Wrzenia: 167 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: –45 °C Gęstość: 1,01 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: 64 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009303 Numer CAS: 123-62-6 Numer WE (dawny EINECS): 204-638-2 Jednostka: 2496 ADR: 8,III Klasyfikacja Merck : 12,08011 |