Drukuj
Bezwodnik propionowy ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
A12955.0B A12955.0I A12955.22 A12955.30 A12955.36
A12955.0BEA 558 PLN
A12955.0B A12955.0I A12955.22 A12955.30 A12955.36
Bezwodnik propionowy ≥97%
Bezwodnik propionowy
Purity: 97% CAS No.: 123-62-6 Molecular Formula: C6H10O3 Formula Weight: 130.14 Flash Point: 63°(145°F) Physical Form: Clear liquid Density: 1.012 Refractive Index: 1.4040 Sensitivity: Moisture Sensitive Appearance: Colourless Odour: Pungent Melting Point: -45° Boiling Point: 166-168° Beilstein Reference: 507066 Merck Reference: 14,7826 UN No.: 2496 MDL No.: MFCD00009303
Formuła: C₆H₁₀O₃
Temp. Wrzenia: 166…168 °C
Temp. topnienia: –45 °C
Gęstość: 1,012
Temp. Zapłonu: 63 °C (145 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009303
Numer CAS: 123-62-6
Numer WE (dawny EINECS): 204-638-2
Jednostka: 2496
ADR: 8,III
Klasyfikacja Merck : 14,7826