Drukuj
Bezwodnik kapronowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Hexanoic anhydride
M-Clarity™ quality level = MQ200
194530-250G 194530-50G
SIAL194530-250GEA 391 PLN
SIAL194530-250G SIAL194530-50G
Bezwodnik kapronowy, Sigma-Aldrich®
Bezwodnik kapronowy
Formuła: C₁₂H₂₂O₃
MW: 214.3 g/mol
Temp. Wrzenia: 246
Temp. topnienia: –40 °C
Gęstość: 0.93 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009509
Numer CAS: 2051-49-2
Numer WE (dawny EINECS): 218-121-4
Jednostka: 3265
ADR: 8 II