Drukuj
Bezwodnik kapronowy 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
186750500 186752500
ACRO186750500EA 139 PLN
ACRO186750500 ACRO186752500
Bezwodnik kapronowy 97%
Bezwodnik kapronowy
Formuła: C₁₂H₂₂O₃
Temp. Wrzenia: 246 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –40 °C
Gęstość: 0,926 g/cm³
Temp. Zapłonu: 130 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009509
Numer CAS: 2051-49-2
Numer WE (dawny EINECS): 218-121-4
Jednostka: 3265
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4270 to 1.4300 (20°C, 589 nm)
Titration by coupling ≥96.0 %
HPLC ≥97.5 %
Sodium (Na) passes test