Drukuj
Bezwodnik octowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
242845-100G 242845-1KG 242845-5G
SIAL242845-100GEA 105 PLN
SIAL242845-100G SIAL242845-1KG SIAL242845-5G
Bezwodnik octowy, Sigma-Aldrich®
Bezwodnik octowy
Formuła: (CH₃CO)₂O
Temp. Wrzenia: 139,9 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –73 °C
Gęstość: 1,08 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 49 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008705
Numer CAS: 108-24-7
Numer WE (dawny EINECS): 203-564-8
Jednostka: 1715
ADR: 8,II
REACH: 01-2119486470-36
Klasyfikacja Merck : 13,00057
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f107a66d926eb36bee4d132880765bc7fc2db7c8&vid=1c6b77698bd69c2f562bcda9bf02b8dc694a0d16&prid=web&clid=SAPDAM