Drukuj
Bezwodnik octowy, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS, ISO analysis_for, Supelco®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Acetyl oxide, Acetyl acetate
MQ300
1.00042.1000 1.00042.2500 1.00042.9025 1.00042.1000_N 1.00042.2500_N
1.00042.1000EA 279 PLN
1.00042.1000 1.00042.2500 1.00042.9025 MERC1.00042.1000_N MERC1.00042.2500_N
Bezwodnik octowy, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS, ISO analysis_for, Supelco®
Bezwodnik octowy
Formuła: (CH₃CO)₂O
MW: 102.09 g/mol
Temp. Wrzenia: 139.9
Temp. topnienia: –73 °C
Gęstość: 1.08 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 49
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008705
Numer CAS: 108-24-7
Numer WE (dawny EINECS): 203-564-8
Jednostka: 1715
ADR: 8 (3) II
REACH: 01-2119486470-36
Klasyfikacja Merck : 13,00057
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f107a66d926eb36bee4d132880765bc7fc2db7c8&vid=1c6b77698bd69c2f562bcda9bf02b8dc694a0d16&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) Hydrolysis,Risk of violent reaction.
Melting Point -73 °C
Molar Mass 102.08 g/mol
Boiling Point 138 - 140.5 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 4 hPa (20 °C)
Flash Point 49 °C
Explosion Limit 2.0 - 10.2 %(V)
Density 1.08 g/cm3 (20 °C)
pH 3 (10 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 330 °C