Drukuj
Bezwodnik octowy, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Dostawca: Avantor
Niebezpieczeństwo
6004.1000EA 359 PLN
6004.1000 6004.2500
Bezwodnik octowy, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Bezwodnik octowy
Formuła: (CH₃CO)₂O
Temp. Wrzenia: 139,9 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –73 °C
Gęstość: 1,08 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 49 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008705
Numer CAS: 108-24-7
Numer WE (dawny EINECS): 203-564-8
Jednostka: 1715
ADR: 8,II
REACH: 01-2119486470-36
Klasyfikacja Merck : 13,00057
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f107a66d926eb36bee4d132880765bc7fc2db7c8&vid=1c6b77698bd69c2f562bcda9bf02b8dc694a0d16&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Meets ACS Specifications
Assay min. 97.0 %
Phosphate (PO4) max. 0.001 %
Residue after Evaporation max. 0.003 %
Substances Reducing KMnO4 passes test
Trace Impurities (in ppm) Chloride (Cl) max. 5
Trace Impurities (in ppm) Iron (Fe) max. 5
Trace Impurities (in ppm) Heavy Metals (as Pb) max. 2
Trace Impurities (in ppm) Sulfate (SO4) max. 5