Bezwodnik octowy ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 99+%
CAS No.: 108-24-7
Molecular Formula: (CH3CO)2O
Formula Weight: 102.09
Flash Point: 49°(120°F)
Refractive Index: 1.3900
Odour: Pungent
Melting Point: -73°
Boiling Point: 138-140°
Beilstein Reference: 385737
Merck Reference: 14,56
UN No.: 1715
MDL No.: MFCD00008705
Formuła:
(CH₃CO)₂O Temp. Wrzenia: 138…140 °C Temp. topnienia: –73 °C Gęstość: 1,082 Temp. Zapłonu: 49 °C (120 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008705 Numer CAS: 108-24-7 Numer WE (dawny EINECS): 203-564-8 Jednostka: 1715 ADR: 8,II REACH: 01-2119486470-36 Klasyfikacja Merck : 14,56 |