Drukuj
Bezwodnik octowy, anhydrous 99+% for analysis
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Acetyl oxide, Acetyl acetate
222130010 222130025 222135000 222130100
222130010.EA 445 PLN
222130010. 222130025. 222135000. 222130100.
Bezwodnik octowy, anhydrous 99+% for analysis
Bezwodnik octowy
Formuła: (CH₃CO)₂O
MW: 102.09 g/mol
Temp. Wrzenia: 139.9
Temp. topnienia: –73.1 °C
Gęstość: 1.087 g/cm³
Temp. Zapłonu: 54 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008705
Numer CAS: 108-24-7
Numer WE (dawny EINECS): 203-564-8
Jednostka: 1715
ADR: 8 II
REACH: 01-2119486470-36
Klasyfikacja Merck : 13,00057
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f107a66d926eb36bee4d132880765bc7fc2db7c8&vid=1c6b77698bd69c2f562bcda9bf02b8dc694a0d16&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear liquid
GC ≥99.0 %
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.003 %
Chloride (Cl) ≤5 ppm
Phosphate (PO4) ≤10 ppm
Sulfate (SO4) ≤5 ppm
Calcium (Ca) ≤0.5 ppm
Chromium (Cr) ≤0.1 ppm
Copper (Cu) ≤0.02 ppm
Iron (Fe) ≤0.5 ppm
Lead (Pb) ≤0.1 ppm
Magnesium (Mg) ≤0.1 ppm
Nickel (Ni) ≤0.02 ppm
Zinc (Zn) ≤0.1 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤2 ppm
KMnO4-reducing substance Passes test