Drukuj
Bezwodnik octowy, anhydrous 99+%, pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Acetyl oxide, Acetyl acetate
149490010 149490025 149490250
ACRO149490010EA 345 PLN
ACRO149490010 ACRO149490025 ACRO149490250
Bezwodnik octowy, anhydrous 99+%, pure
Bezwodnik octowy
Formuła: (CH₃CO)₂O
MW: 102.09 g/mol
Temp. Wrzenia: 139.9
Temp. topnienia: –73.1 °C
Gęstość: 1.087 g/cm³
Temp. Zapłonu: 54 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008705
Numer CAS: 108-24-7
Numer WE (dawny EINECS): 203-564-8
Jednostka: 1715
ADR: 8 II
REACH: 01-2119486470-36
Klasyfikacja Merck : 13,00057
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f107a66d926eb36bee4d132880765bc7fc2db7c8&vid=1c6b77698bd69c2f562bcda9bf02b8dc694a0d16&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3890 to 1.3910 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Specific optical rotation +24° to +28° (20°C, 589 nm) (c=1 in CHCl3)