Drukuj
bezwodnik kwasu masłowego, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
B103551-1L B103551-500ML
SIALB103551-1LEA 378 PLN
SIALB103551-1L SIALB103551-500ML
bezwodnik kwasu masłowego, Sigma-Aldrich®
bezwodnik kwasu masłowego
Formuła: C₈H₁₄O₃
MW: 158.2 g/mol
Temp. Wrzenia: 198
Temp. topnienia: –73 °C
Gęstość: 0.963 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 83
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009389
Numer CAS: 106-31-0
Numer WE (dawny EINECS): 203-383-4
Jednostka: 2739
ADR: 8 III
Klasyfikacja Merck : 13,01594