Drukuj
bezwodnik kwasu masłowego for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00503.0100 8.00503.1000
8.00503.0100EA 144 PLN
8.00503.0100 8.00503.1000
bezwodnik kwasu masłowego for synthesis, Sigma-Aldrich®
bezwodnik kwasu masłowego
Formuła: C₈H₁₄O₃
MW: 158.2 g/mol
Temp. Wrzenia: 198
Temp. topnienia: –73 °C
Gęstość: 0.963 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 83
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009389
Numer CAS: 106-31-0
Numer WE (dawny EINECS): 203-383-4
Jednostka: 2739
ADR: 8 III
Klasyfikacja Merck : 13,01594
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) (rigorous decomposition)
Melting Point -75 °C
Molar Mass 158.19 g/mol
Boiling Point 195 - 199 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.4 hPa (20 °C)
Flash Point 87 °C
Refractive Index 1.413 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.1 - 7.6 %(V)
Density 0.963 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 290 °C