bezwodnik kwasu masłowego ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 98%
CAS No.: 106-31-0
Molecular Formula: C8H14O3
Formula Weight: 158.20
Flash Point: 88°(190°F)
Refractive Index: 1.4130
Odour: Rancid
Melting Point: -75°
Boiling Point: 198-199°
Beilstein Reference: 1099474
Merck Reference: 14,1594
UN No.: 2739
MDL No.: MFCD00009389
Formuła:
C₈H₁₄O₃ Temp. Wrzenia: 198…199 °C Temp. topnienia: –75 °C Gęstość: 0,968 Temp. Zapłonu: 88 °C (190 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009389 Numer CAS: 106-31-0 Numer WE (dawny EINECS): 203-383-4 Jednostka: 2739 ADR: 8,III Klasyfikacja Merck : 14,1594 |