Drukuj
bezwodnik kwasu masłowego 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
108120025 108121000 108125000
ACRO108120025EA 784 PLN
ACRO108120025 ACRO108121000 ACRO108125000
bezwodnik kwasu masłowego 98%
bezwodnik kwasu masłowego
Formuła: C₈H₁₄O₃
MW: 158.2 g/mol
Temp. Wrzenia: 195 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –73 °C
Gęstość: 0.963 g/cm³
Temp. Zapłonu: 82 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009389
Numer CAS: 106-31-0
Numer WE (dawny EINECS): 203-383-4
Jednostka: 2739
ADR: 8 III
Klasyfikacja Merck : 13,01594
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4120 to 1.4140 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
UV at 260 nm A: ≤0.15
Appearance of solution faint yellow
NMR (1H-NMR) Chondroitin sulfate (over-sulfated): Absent
Protein ≤0.5 % (dried substance)
pH 5.5 to 8.0 (0.1g in 10ml water)