Drukuj
Bezwodnik glutarowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
G3806-100G G3806-500G G3806-5G
SIALG3806-100GEA 351 PLN
SIALG3806-100G SIALG3806-500G SIALG3806-5G
Bezwodnik glutarowy, Sigma-Aldrich®
Bezwodnik glutarowy
Formuła: C₅H₆O₃
Temp. Wrzenia: 287 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 52…55 °C
Gęstość: 1,411 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 174 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006679
Numer CAS: 108-55-4
Numer WE (dawny EINECS): 203-593-6