Bezwodnik glutarowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Dihydro-2H-pyran-2,6(3H)-dione, Dihydro-2H-pyran-2,6(3H)-dione
A11152.0B
A11152.18
A11152.22
A11152.30
A11152.0BEA
2620
PLN
A11152.0B
A11152.18
A11152.22
A11152.30
Bezwodnik glutarowy ≥98%
Bezwodnik glutarowy
Purity: 98%
CAS No.: 108-55-4
Molecular Formula: C5H6O3
Formula Weight: 114.10
Flash Point: 178°(352°F)
Physical Form: Crystals
Density: 1.411
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: White to pale yellow
Melting Point: 52-57°
Boiling Point: 291°
Beilstein Reference: 110051
MDL No.: MFCD00006679
Formuła:
C₅H₆O₃ MW: 114.1 g/mol Temp. Wrzenia: 291 °C Temp. topnienia: 52…57 °C Gęstość: 1.411 Temp. Zapłonu: 178 °C (352 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006679 Numer CAS: 108-55-4 Numer WE (dawny EINECS): 203-593-6 |